Unfortunately, the stability of this product in solution has not been determined. Please see the link below to review a publication that may be helpful:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10125247/
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 558,00 zł |
Informacje o tej pozycji
558,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(27)18(28)19(29)21(31-14)16-11(25)5-10(24)15-12(26)6-13(30-20(15)16)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17-19,21-25,27-29H,7H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
InChI key
SGEWCQFRYRRZDC-VPRICQMDSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade pharmaceutical primary standard |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| format neat | format - | format - | format neat |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 49513-10MG-F | 04061835560936 |
-
When I solve it in DMSO, İs it aproprate to storage in +4 or Shall I must storage it to -20 or -80.