Merck
487155
Iodomethane-13C solution
99 atom % 13C (iodomethane-13C), suitable for NMR (reference standard), 1% in chloroform-d (99.8 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, NMR tube size 3 mm × 8 in.
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CH3I
Masa cząsteczkowa:
142.93
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
isotopic purity
99 atom % 13C (iodomethane-13C)
composition
chromium(III) acetylacetonate, 0.2% , trimethyl phosphite, 1%
concentration
1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
3 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
application(s)
agriculture
format
single component solution
mass shift
M+1
SMILES string
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Features and Benefits
Indirect detection test
Preparation Note
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
865-49-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
487155-1EA04061832392691