Kluczowe dokumenty
48119-U
Sigma-Aldrich
ProClin Variety Kit
ProClin™ preservative kit for use in IVD manufacturing
Synonim(y):
kit containing 5 mL of ProClin 150, 200, 300, and 950 each
Wybierz wielkość
4 X 5 ML
337,00 zł
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 X 5 ML
337,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 4 × 5 mL each (includes ProClin 150, 200, 300, and 950)
Zastosowanie
ProClin preservatives are immediately biocidal upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Informacje prawne
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • ProClin 150 5 mL
  • ProClin 200 5 mL
  • ProClin 300 5 mL
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 46885-UProClin 950 5 mLKarta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
244.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
118 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
Questions
  1. What is the concentration of components in kit 48119-U, which includes 5ml each of Proclin 150, Proclin 200, Proclin 300, and Proclin 950?
    1 answer
    1. Proclin 150 contains CMIT/MIT at 1.5% with 23 to 25% Mg salts, Proclin 200 contains CMIT/MIT at 1.5% with 3% Mg and Cu salts, Proclin 300 contains CMIT/MIT at 3% with Alkyl Carboxylate, and Proclin 950 contains MIT at 9.5% in water. When diluting ProClin to its working concentration, it is important to consider the product itself as neat or 100% and not to dilute based on MIT/CMIT concentration.