Merck
47717
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylbenzoate
technical, ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Methyl benzaldehyde-4-carboxylate, Methyl terephthalaldehydate
About This Item
Wzór liniowy:
HCOC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
Beilstein:
775895
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (HPLC)
tw
265 °C (lit.)
mp
59-63 °C (lit.)
59-63 °C
rozpuszczalność
methanol: 0.1 g/mL, clear
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.