Merck
45778
Supelco
1,2-Dihydronaphthalene
analytical standard
Synonim(y):
Dialin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
Beilstein:
1851372
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.582 (lit.)
bp
89 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
gęstość
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
C1Cc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C10H10/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-3,5-7H,4,8H2
Klucz InChI
KEIFWROAQVVDBN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,2-dihydronaftalen jest bicyklicznym węglowodorem, który przypomina naftalen, ale wykazuje częściowe nienasycenie w jednym z pierścieni. Jego pochodne znajdują szerokie zastosowanie w naturalnych związkach o znaczeniu terapeutycznym.[1]
Zastosowanie
1,2-dihydronaftalen może być stosowany jako wzorzec analityczny do oznaczania analitu w mieszaninach wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) techniką chromatografii gazowej.[2][3]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prediction of gas chromatographic retention indexes of polycyclic aromation compounds and nitrated polycyclic aromatic compounds
Rohrbaugh RH and Jurs PC
Analytical Chemistry, 58(6), 1210-1212 (1986)
Retention indices for programmed-temperature capillary-column gas chromatography of polycyclic aromatic hydrocarbons
Lee ML, et al.
Analytical Chemistry, 51(6), 768-773 (1979)
The synthesis of novel dihydronaphthalenes and benzofluorenes
Novel Selenium-Mediated Rearrangements and Cyclisations, 77(6), 1210-1212 (2012)
D S Torok et al.
Journal of bacteriology, 177(20), 5799-5805 (1995-10-01)
Bacterial strains expressing toluene and naphthalene dioxygenase were used to examine the sequence of reactions involved in the oxidation of 1,2-dihydronaphthalene. Toluene dioxygenase of Pseudomonas putida F39/D oxidizes 1,2-dihydronaphthalene to (+)-cis-(1S,2R)-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, (+)-(1R)-hydroxy-1,2-dihydronaphthalene, and (+)-cis-(1R,2S)-dihydroxy-1,2-dihydronaphthalene. In contrast, naphthalene dioxygenase of Pseudomonas
Keith Smith et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (8)(8), 886-887 (2002-07-19)
We have successfully prepared an unsymmetrical analogue of a Katsuki-type salen ligand having a single hydroxyalkyl group at its 6-position, and also its Mn(III) complex; attachment of the complex to a polymer gives a highly enantioselective and recoverable catalyst for