Key Documents
43908
Divinylbenzene
technical, mixture of isomers, ~80% (GC)
Synonim(y):
Diethenylbenzene, Vinylstyrene
About This Item
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
0.9 mmHg ( 30 °C)
klasa czystości
technical
Próba
~80% (GC)
temp. samozapłonu
878 °F
zawiera
~0.1% 4-tert-butylcatechol as stabilizer
granice wybuchowości
0.7 %, 75 °F
6.5 %, 130 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.561 (lit.)
n20/D 1.573
tw
195 °C (lit.)
gęstość
0.919 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
Klucz InChI
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?