38719
Photobacterium Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Wybierz wielkość
1610,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1610,00 zł
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
ammonium chloride, 0.3 g/L
calcium carbonate, 1 g/L
casein enzymic hydrolisate, 5 g/L
ferric chloride, 0.01 g/L
magnesium sulfate, 0.3 g/L
monopotassium dihydrogen phosphate, 3 g/L
sodium chloride, 30 g/L
sodium glycerophosphate, 23.5 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
przydatność
photobacteria
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?