Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł |
Informacje o tej pozycji
242,00 zł
sterility
sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Yersinia spp.
Application
Other Notes
Cefsulodin 7.5 mg, Triclosan 2 mg, Novobiocin 1.25 mg
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Yersinia spp. | suitability Pseudomonas spp. | suitability Campylobacter spp. | suitability - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) environmental | application(s) environmental |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility - | sterility sterile |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 75258-2VL-F | 04061832907383 |
| 75258-1VL-F | 04061837402784 |