Przejdź do
36588
Simazine solution
100 μg/mL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12ClN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.66
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
Beilstein/REAXYS Number:
10895
MDL number:
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCNc1nc(Cl)nc(NCC)n1
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
320594589034126
Simazine PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32059
Simazine
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
concentration
100 μg/mL in methanol
concentration
-
concentration
100 μg/mL in cyclohexane
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
General description
Simazine is a systemic triazine herbicide, which can have the tendency to suppress the photosynthesis process and block the linear electron transport in light chain.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
comparable product
Numer produktu
Opis
Cennik
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electrochemical sensor based on molecularly imprinted composite membrane of poly (o-aminothiophenol) with gold nanoparticles for sensitive determination of herbicide simazine in environmental samples
Zhang J, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 249, 747-755 (2017)
Fast pesticide detection inside microfluidic device with integrated optical pH, oxygen sensors and algal fluorescence
Tahirbegi BI, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 88, 188-195 (2017)
Guixiang Zhang et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 159(10), 2594-2601 (2011-07-02)
Simazine sorption to corn straw biochars prepared at various temperatures (100-600 °C) was examined to understand its sorption behavior as influenced by characteristics of biochars. Biochars were characterized via elemental analysis, BET-N(2) surface area (SA), FTIR and (13)C NMR. Freundlich
Morten T Strandberg et al.
The Science of the total environment, 296(1-3), 117-137 (2002-10-26)
Simazine is a triazine herbicide used in agriculture, pot-plant and tree production. The total concentrations (dissolved + adsorbed) in soil depend on the application rate, for example an application rate of 1500 g simazine/ha will result in approximately 4 mg
Marcela Hernández et al.
FEMS microbiology ecology, 78(3), 511-519 (2011-11-10)
s-Triazine herbicides are widely used for weed control, and are persistent in soils. Nitrification is an essential process in the global nitrogen cycle in soil, and involves ammonia-oxidizing Bacteria (AOB) and ammonia-oxidizing Archaea (AOA). In this study, we evaluated the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
36588-2ML04061831825916