36332
2-Chlorophenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
warunki przechowywania
under inert gas (Argon)
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.558 (lit.)
tw
175-176 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
gęstość
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
ciąg SMILES
Oc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Klucz InChI
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?