Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1220,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
SMILES string
NC1=C(SC(F)(F)F)C(C#N)=NN1C2=C(Cl)C=C(C(F)(F)F)C=C2Cl
InChI
1S/C12H4Cl2F6N4S/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)25-12(18,19)20/h1-2H,22H2
InChI key
FQXWEKADCSXYOC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format neat | format neat |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 34520-10MG | 04061826760437 |