Merck
34508
Prochloraz Metabolite BTS40348
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-[2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)ethyl]propylamine, N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]amine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14Cl3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.59
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6401835
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
ClC1=C(OCCNCCC)C(Cl)=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C11H14Cl3NO/c1-2-3-15-4-5-16-11-9(13)6-8(12)7-10(11)14/h6-7,15H,2-5H2,1H3
InChI key
CLFQSOIBYICELN-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)