Merck
34350
Supelco
Imazamethabenz-methyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.34
Beilstein:
8328238
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
opis
mixture of isomers
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(C)cc1C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2
InChI
1S/C16H20N2O3/c1-9(2)16(4)15(20)17-13(18-16)12-8-10(3)6-7-11(12)14(19)21-5/h6-9H,1-5H3,(H,17,18,20)
Klucz InChI
FFCCBBNQPIMUJI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Imazametabenz metylu jest pestycydem stosowanym do selektywnego zwalczania chwastów trawiastych w pszenicy i dzikim owsie. Sposób działania polega na hamowaniu aktywności enzymu syntazy acetolaktanu, biorącego udział w syntezie aminokwasów rozgałęzionych.[1]
Zastosowanie
Imazametabenz metylowy może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w owocach i warzywach,[2] glebie[3] i próbkach wody[4] różnymi technikami chromatograficznymi.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multiresidue method for the determination of pesticides in fruits and vegetables using gas chromatography-negative chemical ionization-triple quadrupole tandem mass spectrometry.
Dong J, et al.
Chromatographia, 74(1-2), 109-109 (2011)
Mechanism of wild oat (Avena fatua L.) resistance to imazamethabenz-methyl.
Nandula VK and Messersmith CG
Pesticide Biochemistry and Physiology, 68(3), 148-155 (2000)
Simultaneous enantiomeric determinations of acid and ester imidazolinone herbicides in a soil sample by two-dimensional direct chiral liquid chromatography.
Polo-Diez LM, et al.
Talanta, 144(1-2), 375-381 (2015)
Ultra-pressure liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry for multiresidue determination of pesticides in water.
Gervais G, et al.
Journal of Chromatography A, 1202(2), 163-172 (2008)