Kluczowe dokumenty
33994
Altrenogest
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
17-α-Allyl-17-β-hydroxyoestra-4,9,11-trien-3-one, Allyltrenbolone, Regumate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
format
neat
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CCC3=C1C=C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]4(O)CC=C
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-10-21(23)12-9-19-18-6-4-14-13-15(22)5-7-16(14)17(18)8-11-20(19,21)2/h3,8,11,13,18-19,23H,1,4-7,9-10,12H2,2H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1
Klucz InChI
VWAUPFMBXBWEQY-ANULTFPQSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Immune system,Adrenal gland
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?