Merck
33871
Supelco
2-Nitrobenzaldehyde semicarbazone
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-NP-SCA, 4-(2-Nitrobenzylidene)semicarbazide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
ciąg SMILES
NC(=O)N\N=C\c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O3/c9-8(13)11-10-5-6-3-1-2-4-7(6)12(14)15/h1-5H,(H3,9,11,13)/b10-5+
Klucz InChI
OEOKLBSECDAYSM-BJMVGYQFSA-N
Opis ogólny
Półkarbazon 2-Nitrobenzaldehydu jest półkarbazonową pochodną 2-Nitrobenzaldehydu.[1]
Zastosowanie
Półkarbazon 2-Nitrobenzaldehydu (2-NBA-SC) może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania 2-NBA-SC w:
  • Tkankach mięśniowych zwierząt metodą ekstrakcji do fazy stałej (SPE) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas (HPLC-MS/MS) wyposażonej w źródło jonizacji elektrorozpryskowej (ESI) i detekcję wielokrotnego monitorowania reakcji (MRM).[2]
  • Mleko krów mlecznych metodą LC-MS/MS z detekcją monitorowania wybranych reakcji (SRM).[3]
  • Próbki mąki poddane działaniu azodikarbonamidu za pomocą chromatografii cieczowej z rozcieńczeniem izotopowym połączonej z ESI-LC-MS/MS.[4]
  • Krewetki dozowane nitrofuranami metodą ESI-LC-MS/MS z detekcją SRM.[5]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Derivatized standard for the assay of nitrofurans in animal tissue by LC/MS
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Microwave-assisted Synthesis and Bioevaluation of Some Semicarbazones.
Jafri L, et al.
Chemical Biology & Drug Design, 79(6), 950-959 (2012)
Liquid chromatography- tandem mass spectrometry for the determination of protein-bound residues in shrimp dosed with nitrofurans.
Chu PS and Lopez MI
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(23), 8934-8939 (2005)
Determination of the metabolites of nitrofuran antibiotics in animal tissue by high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Leitner A, et al.
Journal of Chromatography A, 939(1-2), 49-58 (2001)
Determination of nitrofuran residues in milk of dairy cows using liquid chromatography- tandem mass spectrometry.
Chu PS and Lopez MI
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(6), 2129-2135 (2007)
Adam Becalski et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(18), 5730-5734 (2004-09-18)
Semicarbazide was previously found in foods that were in contact with rubber gaskets foamed at high temperatures with a blowing agent azodicarbonamide. Because azodicarbonamide is an approved flour additive in certain countries, we set out to ascertain if semicarbazide is