Przejdź do
33869
2-NP-AMOZ
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
5-(Morpholinomethyl)-3-(2-nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.33
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2CC(CN3CCOCC3)OC2=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c20-15-18(11-13(24-15)10-17-5-7-23-8-6-17)16-9-12-3-1-2-4-14(12)19(21)22/h1-4,9,13H,5-8,10-11H2/b16-9+
InChI key
PCYAMVONOKWOLP-CXUHLZMHSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
2-NP-AMOZ may be used as a reference standard in the determination of 2-NP-AMOZ in aquatic products using ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
Other Notes
Derivatized standard for the assay of metabolites of furazolidone and furaltadone in animal tissue by LC/MS[1]
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
333493386833881
2-NP-AMOZ VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33869
2-NP-AMOZ
AMOZ VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33349
AMOZ
2-NP-AOZ VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33868
2-NP-AOZ
AMOZ-d5 VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33881
AMOZ-d5
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Horne et al.
The Analyst, 121(10), 1463-1468 (1996-10-01)
Studies undertaken using radiolabelled furazolidone have demonstrated the covalent binding of residues of the drug to cellular protein in vivo. A portion of these bound residues and those formed by furaltadone, a related nitrofuran drug, possess intact side-chains, 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ)
Sara E McNamee et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(4), 562-572 (2017-01-13)
Practical solutions for multiple antibiotic determination in food are required by the food industry and regulators for cost-effective screening purposes. This study describes the feasibility in development and preliminary performance of a novel multispot nanoarray for antibiotic screening in honey.
Determination of nitrofurans metabolites residues in aquatic products by ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Zhang Y, et al.
Food Chemistry, 192, 612-617 (2016)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33869-10MG-R04061826745076