Kluczowe dokumenty
33431
Iprovalicarb
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Synonim(y):
Nα-(Isopropoxycarbonyl)-N-[1-(p-tolyl)ethyl]-L-valinamide, Isopropyl (S)-2-methyl-1-[1-(p-tolyl)ethylcarbamoyl]propylcarbamate
Wybierz wielkość
592,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
592,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C1=CC=C(C=C1)C)NC([C@H](C(C)C)NC(OC(C)C)=O)=O
InChI
1S/C18H28N2O3/c1-11(2)16(20-18(22)23-12(3)4)17(21)19-14(6)15-9-7-13(5)8-10-15/h7-12,14,16H,1-6H3,(H,19,21)(H,20,22)/t14?,16-/m1/s1
Klucz InChI
NWUWYYSKZYIQAE-BZSJEYESSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)