Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)12NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.36
EC Number:
220-489-6
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1742765
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
assay
≥97.0% (NT)
mp
67-69 °C (lit.), 68-70 °C
solubility
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES string
NCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H28N2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-14H2
InChI key
QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?