Merck
32241
Supelco
Terbutaline acetate salt hemihydrate
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
5-(2-tert-Butylamino-1-hydroxyethyl)benzene-1,3-diol acetate salt hemihydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19NO3 · C2H4O2 · 0.5H2O
Masa cząsteczkowa:
294.34
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
ciąg SMILES
O.CC(O)=O.CC(O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Przestroga
Wrażliwy na powietrze: Obsługa pod argonem
Wrażliwy na światło: Wrażliwy
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)