Merck
32106
Supelco
Reserpine-(3′,4′,5′-trimethoxy-d9)
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(3β,16β,17α,18β,20α)-11,17-Dimethoxy-18-[[3,4,5-tri(methoxy-d3)benzoyl]oxy]yohimban-16-carboxylic acid methylester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33D9H31N2O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
617.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])Oc1cc(cc(OC([2H])([2H])[2H])c1OC([2H])([2H])[2H])C(=O)O[C@@H]2C[C@@H]3CN4CCc5c([nH]c6cc(OC)ccc56)[C@H]4C[C@@H]3[C@@H]([C@H]2OC)C(=O)OC
InChI
1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
Klucz InChI
QEVHRUUCFGRFIF-QXCASUSISA-N
Opis ogólny
Rezerpina-(3′,4′,5′-trimetoksy-d9) (CAS: 84759-11-5) należy do linii produktów VETRANAL o wysokiej czystości weterynaryjnych wzorców leków stosowanych do oznaczania aktywnych składników leku w przetworzonej żywności pochodzenia zwierzęcego.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiao Wang et al.
Cell reports, 31(9), 107723-107723 (2020-06-04)
The advent of base editors (BEs) holds great potential for correcting pathogenic-related point mutations to treat relevant diseases. However, Cas9 nickase (nCas9)-derived BEs lead to DNA double-strand breaks, which can trigger unwanted DNA damage response (DDR). Here, we show that
Luke R Cypher et al.
Cellular signalling, 28(9), 1325-1335 (2016-05-26)
Colony stimulating factor-1 receptor (CSF-1R), a receptor tyrosine kinase (RTK), is the master regulator of macrophage biology. CSF-1 can bind CSF-1R resulting in receptor activation and signalling essential for macrophage functions such as proliferation, differentiation, survival, polarization, phagocytosis, cytokine secretion
Brock G Bennion et al.
Cell reports, 31(11), 107771-107771 (2020-06-20)
STING gain-of-function causes autoimmunity and immunodeficiency in mice and STING-associated vasculopathy with onset in infancy (SAVI) in humans. Here, we report that STING gain-of-function in mice prevents development of lymph nodes and Peyer's patches. We show that the absence of
Maria C Cuitiño et al.
Cell reports, 27(12), 3547-3560 (2019-05-28)
Orchestrating cell-cycle-dependent mRNA oscillations is critical to cell proliferation in multicellular organisms. Even though our understanding of cell-cycle-regulated transcription has improved significantly over the last three decades, the mechanisms remain untested in vivo. Unbiased transcriptomic profiling of G0, G1-S, and S-G2-M
Megan J Bywater et al.
Nature communications, 11(1), 1827-1827 (2020-04-15)
It is unclear why some tissues are refractory to the mitogenic effects of the oncogene Myc. Here we show that Myc activation induces rapid transcriptional responses followed by proliferation in some, but not all, organs. Despite such disparities in proliferative response