Przejdź do
29100
Cyclohexanol
puriss., ≥99.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
EC Number:
203-630-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
906744
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
0.98 mmHg ( 25 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
572 °F
expl. lim.
12.25 %
impurities
≤0.5% cyclohexanone
refractive index
n20/D 1.465 (lit.), n20/D 1.466
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
Other Notes
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
comparable product
Numer produktu
Opis
Cennik
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
flash_point_c
64 °C - closed cup - DIN 51794
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catalytic oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone over Co3O4 nanocrystals with molecular oxygen.
Zhou L, et al.
Applied Catalysis A: General, 292, 223-228 (2005)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 511-511 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 811-811 (1994)
Kinetic model of 2-cyclohexenone formation from cyclohexanol and 2-cyclohexenol dehydrogenation.
Simon E, et al.
Chemical Engineering Journal, 192, 129-137 (2012)
Controllable oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone by a nano-MnO x/Ti electrocatalytic membrane reactor.
Fang X, et al.
J. Catal., 329, 187-194 (2015)