Merck
25903
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloro-1-phenylethanol
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(R)-(−)-α-(Chloromethyl)benzenemethanol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH2Cl)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.61
Beilstein:
4306747
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D −48±2°, c = 2.8% in cyclohexane
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.550
n20/D 1.552 (lit.)
gęstość
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@@H](CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2/t8-/m0/s1
Klucz InChI
XWCQSILTDPAWDP-QMMMGPOBSA-N
Inne uwagi
Chiral building block, used for the preparation of R(+)-phenyl-oxirane
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E.J. Corey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2861-2861 (1988)