Merck
25035
Sigma-Aldrich
Chloromethylphosphonic dichloride
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2P(O)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.36
Beilstein:
969707
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497
tw
78-82 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH2Cl3OP/c2-1-6(3,4)5/h1H2
Klucz InChI
FZXSSJIKXCFPDP-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)