Kluczowe dokumenty
21800
Carbenicillin disodium salt
≥90% (anhydrous basis)
Synonim(y):
α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90% (anhydrous basis)
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL
Tryb działania
cell wall synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
Klucz InChI
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Antimicrobial spectrum: Active against Gram-positive and Gram-negative bacteria
Komentarz do analizy
Inne uwagi
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)