Merck
63097
Magnesium L-lactate hydrate
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT), ~2 mol/mol water
Synonim(y):
L-Lactic acid magnesium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3CH(OH)COO]2Mg · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.45 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
6099583
Assay:
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT)
optical activity
[α]20/D −8.5±1°, c = 2% in H2O
impurities
~2 mol/mol water
SMILES string
O.C[C@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Mg.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
InChI key
IDNRWXZNRCYOPB-NVKWYWNSSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium L-lactate hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)