Przejdź do
16173
SODOSIL RA 15
liquid, alkaline cleaner free of phosphates, low foaming for rinsing apparatus
Synonim(y):
Środek powierzchniowo czynny na bazie krzemionki
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
713,00 zł
35 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UBA Number:
08050015
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352000
713,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
pH
12-14 (20 °C, direct)
density
1.28-1.34 g/mL at 20 °C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
161871617216188
density
1.28-1.34 g/mL at 20 °C
density
1.35-1.41 g/cm3 (20°C)
density
-
density
1.08-1.14 g/mL at 20 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
pH
12-14 (20 °C, direct)
pH
11.5-13.5 (20 °C, 1%)
pH
-
pH
12-14 (20 °C, direct)
General description
SODOSIL RA 15 to niejonowy, niezawierający fosforanów zestaw detergentów do czyszczenia pojemników laboratoryjnych i powierzchni wykorzystywanych w różnych badaniach naukowych.
Application
The additon of 30-50ml cleaner per washing cycle (about 10lt); pH-value of the washing liquor (0,3%): 11.4, contains sodium hydroxide
Legal Information
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A candidate reference method for the determination of magnesium in serum
Kulpmann WR, et al.
Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry (1989)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
16173-1L04061838746603
16173-35KG04061833431559
16173-5L04061838118240