Informacje o tej pozycji
UBA Number:
08050040
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
pH
12-14 (20 °C, direct)
solubility
water: miscible (completely)
density
1.08-1.14 g/mL at 20 °C
Application
SODOSIL był stosowany do czyszczenia wyrobów z tworzyw sztucznych podczas oznaczania ołowiu w próbkach krwi pełnej. Używano go do płukania powierzchni pokrytych żywicą epoksydową, matryc wieloelektrodowych i powierzchni mineralnych.
Legal Information
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?