Przejdź do
23100
Chloral hydrate
crystallized, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
Trichloroacetaldehyde hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
241,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
481,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl3CCH(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.40
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-117-5
Beilstein/REAXYS Number:
1698497
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
solid
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
quality
crystallized
mp
57 °C (lit.)
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
InChI key
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Application
Chloral hydrate can be used as:
  • A reactant in the asymmetric synthesis of β-trichloromethyl-β-hydroxyketones by reacting with chiral imines.
  • A water carrier for the efficient deprotectionof acetals, dithioacetals, and tetrahydropyranyl ethers in organic solvents.
  • A reactant to synthesize 2-(hydroxyimino)-N-(2-iodophenyl)acetamide using 2-iodoaniline in the presence of hydrochloric acid, sodium sulfate, and hydroxyamine hydrochloride.
Chloral hydrate is a geminal diol and is used as a precursor and laboratory chemical reagent. It is utilized to synthesize isatins by condensing primary arylamine and chloral hydrate in the presence of hydroxylamine and sodium sulfate.
Other Notes
Sales restrictions may apply
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
15307C838344953
description
crystallized, ≥98.0% (T)
description
≥99%
description
-
description
≥98.0% (dried material)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99%
assay
≥98% (titration)
assay
≥98.0% (dried material)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
powder
form
-
mp
57 °C (lit.)
mp
57 °C (lit.)
mp
57 °C (lit.)
mp
-
functional group
chloro, hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
quality
crystallized
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloral hydrate
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
302-17-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?