Merck
11619
Sigma-Aldrich
Potassium metaborate
≥31% B2O3 basis, ≥42% K2O basis
Synonim(y):
Potassium borate
About This Item
Wzór liniowy:
KBO2 · ~1.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.91 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
skład
B2O3, ≥31%
K2O, ≥42%
zanieczyszczenia
≤0.005% heavy metals (as Pb)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
ślady kationów
Fe: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[K+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.K/c2-1-3;/q-1;+1
Klucz InChI
JVUYWILPYBCNNG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G P Rosa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 29, 115873-115873 (2020-11-27)
The human skin is constantly exposed to external factors that affect its integrity, UV radiation being one of the main stress factors. The repeated exposure to this radiation leads to increased production of Reactive Oxygen Species (ROS) which activate a
Diana I S P Resende et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(12) (2020-06-21)
Antioxidants have long been used in the cosmetic industry to prevent skin photoaging, which is mediated by oxidative stress, making the search for new antioxidant compounds highly desirable in this field. Naturally occurring xanthones are polyphenolic compounds that can be