Kluczowe dokumenty
09989
Sigma-Aldrich
Zonyl® FSE fluorosurfactant
~14% solids in water: ethylene glycol (2.5:1)
Synonim(y):
anionic phosphate fluorosurfactant
About This Item
Wzór liniowy:
(RfCH2CH2O)xPO(ONH4)y(OCH2CH2OH)3-x-y
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
stężenie
~14% solids in water: ethylene glycol (2.5:1)
gęstość
1.12 g/mL±0.05 g/mL at 20 °C
Informacje prawne
Zonyl is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)