Przejdź do
09678
Ammonium bismuth citrate
base ingredient for culture media, granular, for Salmonella spp., for Candida spp.
Synonim(y):
Bismuth ammonium citrate, Citric acid ammonium bismuth salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
577,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
EC Number:
250-856-6
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥99.0% (KT)
form
granular
application(s)
microbiology
suitability
Candida spp., Salmonella spp.
SMILES string
OC(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)=O.C.C
InChI
1S/2C6H8O7.Bi.3H3N/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;3*1H3/q;;+3;;;/p-3
InChI key
VZZHAYFWMLLWGG-UHFFFAOYSA-K
General description
Ammonium bismuth citrate is used in microbiological culture media as a selective agent as it inhibits certain gram-negative and gram-positive bacteria. The bismuth ions are reduced to metallic bismuth, which impart metallic sheen around the colonies.
Application
Ammonium bismuth citrate is used in microbiological culture media as a selective agent. It is for example used in Bismuth sulfite agar for the isolation of Salmonella typhi and other salmonellae from food and other materials, sewage and water. It is as well used in the Nickerson Agar (BIGGY), which is used for the isolation and identification of Candida species
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0983325102247561
description
base ingredient for culture media, granular, for Salmonella spp., for Candida spp.
description
BioXtra, ≥99.0% (T)
description
puriss., ≥98%
description
ACS reagent, 98%
suitability
Salmonella spp., Candida spp.
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
granular
form
powder or crystals
form
-
form
solid
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98%
assay
98%, 98.0-103.0% (ACS specification)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)