Merck
06773
Supelco
Caffeic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC), powder, light beige
Synonim(y):
3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Beilstein:
1954563
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
Produkt 06773 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
matrix substance for MALDI-MS
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
light beige
mp
211-213 °C (dec.) (lit.)
ślady kationów
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
przydatność
in accordance for UV test
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
Klucz InChI
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Działania biochem./fizjol.
Naturalny związek fenolowy występujący w roślinach, który jest przeciwutleniaczem. Hamuje syntezę leukotrienów, które biorą udział w immunoregulacji, stanach zapalnych i alergiach. Hamuje utlenianie LDL indukowane przez Cu2+.
Przeciwutleniający związek fenolowy występujący w roślinach; Hamuje syntezę leukotrienów.
Opakowanie
Szklana butelka bez dna. Zawartość znajduje się wewnątrz stożka.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ren-Wang Jiang et al.
Current medicinal chemistry, 12(2), 237-246 (2005-01-11)
Caffeic acid (3,4-dihydroxycinnamic acid), one of the most common phenolic acids, frequently occurs in fruits, grains and dietary supplements for human consumption as simple esters with quinic acid or saccharides, and are also found in traditional Chinese herbs. Caffeic acid
Jun Liu et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 51, 310-316 (2012-10-27)
The antioxidant activities of ethanolic extract from edible mushroom Agaricus bisporus (A. bisporus) were evaluated by various methods in vitro and in vivo. In antioxidant assays in vitro, ethanolic extract of A. bisporus was found to have strong reducing power
Emmanoel Vilaça Costa et al.
Journal of natural products, 73(6), 1180-1183 (2010-05-19)
Phytochemical investigation of the bark of Guatteria hispida afforded three new alkaloids, 9-methoxy-O-methylmoschatoline (1), 9-methoxyisomoschatoline (2), and isocerasonine (3), along with 10 known alkaloids, 8-oxopseudopalmatine (4), O-methylmoschatoline (5), lysicamine (6), liriodenine (7), 10-methoxyliriodenine (8), nornuciferine (9), anonaine (10), xylopine (11)
Susanne Vogel et al.
Journal of natural products, 71(7), 1237-1241 (2008-07-10)
The minor hop ( Humulus lupulus) chalcones 3'-geranylchalconaringenin (3), 5'-prenylxanthohumol (4), flavokawin (5), xanthohumol H (8), xanthohumol C (9), and 1'',2''-dihydroxanthohumol C (10) were synthesized. The non-natural chalcones 3'-geranyl-6'-O-methylchalconaringenin (2), 3'-methylflavokawin (6), and 2'-O-methyl-3'-prenylchalconaringenin (7) were also synthesized. Cytotoxicity was
Gang Yu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(7), 2168-2173 (2010-03-06)
A new group of acetic acid (7a-c, R(1) = H), and propionic acid (7d-f, R(1) = Me), regioisomers wherein a N-difluoromethyl-1,2-dihydropyrid-2-one moiety is attached via its C-3, C-4, and C-5 position was synthesized. This group of compounds exhibited a more