Przejdź do
205546
Kwas kawowy
A natural dietary compound reported to have anti-carcinogenic and anti-inflammatory properties.
Synonim(y):
Kwas 3,4-dihydroksycynamonowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
436,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze
436,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 1635
assay
≥95% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
tan
solubility
DMSO: 200 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)\C=C/C(=O)O)O
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2-
InChI key
QAIPRVGONGVQAS-RQOWECAXSA-N
General description
Naturalny związek dietetyczny o właściwościach przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych. Przepuszczalny dla komórek, selektywny, niekompetycyjny inhibitor 5-lipooksygenazy (ID50 = 3,7 µM). Hamuje indukowane Cu2+ utlenianie LDL w fazie inicjacji, ale działa jako prooksydant w fazie propagacji. Nieodwracalny inhibitor S-transferaz glutationowych i niekompetycyjny inhibitor oksydazy ksantynowej.
Przepuszczalny dla komórek naturalny związek dietetyczny o właściwościach przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych. Selektywny, niekompetycyjny inhibitor 5-lipooksygenazy (ID50 = 3,7 µM). Hamuje indukowane Cu2+ utlenianie LDL w fazie inicjacji, ale działa jako prooksydant w fazie propagacji. Skuteczny nieodwracalny inhibitor S-transferazy glutationowej i niekompetycyjny inhibitor oksydazy ksantynowej.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 3,7 µM przeciwko 5-lipoksygenazie
Główny cel
5-lipooksygenaza
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Yamanaka, N., et al. 1997. FEBS Lett.405, 186.
Chan, W.S., et al. 1995. Anticancer Res.15, 703.
Ploemen, J.H., et al. 1993. Food Chem. Toxicol.31, 475.
Koshihara, Y., et al. 1984. Biochim. Biophys. Acta792, 92.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C062560018205548
description
A natural dietary compound reported to have anti-carcinogenic and anti-inflammatory properties.
description
≥98.0% (HPLC)
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
description
Trimethylated xanthine that acts as a potent central nervous system stimulant.
form
crystalline solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
solubility
ethanol: 50 mg/mL, DMSO: 200 mg/mL
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
chloroform: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas kawowy
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)