Merck
05400590
Oleuropein
primary reference standard
Synonim(y):
(2S,3E,4S)-3-Ethylidene-2-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-2H-pyran-4-acetic acid 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H32O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.51
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)\C(=C\C)[C@@H]1CC(=O)OCCc3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C25H32O13/c1-3-13-14(9-19(29)35-7-6-12-4-5-16(27)17(28)8-12)15(23(33)34-2)11-36-24(13)38-25-22(32)21(31)20(30)18(10-26)37-25/h3-5,8,11,14,18,20-22,24-28,30-32H,6-7,9-10H2,1-2H3/b13-3+/t14-,18+,20+,21-,22+,24-,25-/m0/s1
Klucz InChI
RFWGABANNQMHMZ-ZCHJGGQASA-N
Opis ogólny
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Zastosowanie
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Caixia Guo et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 19(9), 2273-2285 (2015-06-25)
Podocyte injuries are associated with progression of diabetic nephropathy (DN). Apelin, an adipocyte-derived peptide, has been reported to be a promoting factor for DN. In this study, we aim to determine whether apelin promotes progression of DN by inducing podocyte