Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18Br6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
641.70
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
mp
152-158 °C
format
neat
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
β-Hexabromocyclododecane is the minor diastereomer in the production of the brominated flame retardant (BFR), hexabromocyclododecane (HBCD). It contributes to 16% of the total mixture. HBCD is widely used in a variety of commercial and consumer products.
Application
β-Hexabromocyclododecane may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in textiles, air, and soil, and various other samples by chromatography techniques.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - PBT - Repr. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
134237-51-7
CAS No.
134237-51-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?