Kluczowe dokumenty
28-4340
Sodium sulfite
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥95.0%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
pH
9.0-10.5 (25 °C, 126 g/L)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Gloves