Merck
28-3635
Sigma-Aldrich
Sodium percarbonate
CP
Synonim(y):
Hydrogen peroxide sodium carbonate adduct
About This Item
Wzór liniowy:
Na2CO3·1.5H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości:
CP
Formularz:
powder
klasa czystości
CP
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
dostępność
available only in Japan
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OO.OO.OO.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.4Na.3H2O2/c2*2-1(3)4;;;;;3*1-2/h2*(H2,2,3,4);;;;;3*1-2H/q;;4*+1;;;/p-4
Klucz InChI
MSLRPWGRFCKNIZ-UHFFFAOYSA-J
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)