klasa czystości
CP
Postać
liquid
skład
available chlorine, ~10%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
dostępność
available only in Japan
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
Klucz InChI
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Poly(pyridinium salt)s with organic counterions derived from 3,3′-dimethylnaphthidine: thermal, liquid crystalline, and optical properties.: This research explores the thermal and optical properties of poly(pyridinium salt)s derived from 3,3′-dimethylnaphthidine, highlighting their potential in creating materials with unique electro-optical properties suitable for advanced applications in displays and photovoltaics (Jose et al., 2015).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2