Kluczowe dokumenty
28-1850
Sodium hydrogencarbonate
JIS special grade, 99.5-100.3%
Synonim(y):
Sodium bicarbonate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
99.5-100.3%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
pKa (25°C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
gęstość
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1