Kluczowe dokumenty
05-7190
Cyclohexanone
JIS special grade, ≥99.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
gęstość pary
3.4 (vs air)
ciśnienie pary
3.4 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
788 °F
granice wybuchowości
1.1 %, 100 °F
9.4 %
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.450 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
gęstość
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Klucz InChI
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?