05-2510
Cetyl alcohol
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonim(y):
1-Hexadecanol, Palmityl alcohol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥98.0%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
tw
190 °C/15 mmHg (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Klucz InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C