01-7220
2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile)
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
α,α′-Azoisobutyronitrile, AIBN, Azobisisobutyronitrile, Free radical initiator
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥98.0%
dostępność
available only in Japan
mp
102-104 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
Klucz InChI
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Self-react. C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges