01-3540
6-Aminocaproic acid
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥99.0%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
mp
207 °C
207-209 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
Klucz InChI
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PLAT(5327) , PLG(5340)
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2