Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2510,00 zł
biological source
bacterial (Proteus vulgaris)
form
solution
specific activity
5000 units/mL
packaging
pkg of 100 U (10650137001 [5 U/μl]), pkg of 500 U (10650129001 [5 U/μl])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
37 °C optimum reaction temp.
color
colorless
pH
7.5-7.6 (37 °C)
solubility
water: miscible
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
Non specific endunuclease <10%, Non specific endunuclease, none detected
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
- λ: 3
- φX174: 0
- Ad2: 7
- M13mp7: 1
- pBR322: 1
- pBR328: 1
- pUC18: 2
- SV40: 0
Miejsca rozpoznawania: CG°AT*CG
CG°AT*CG
Miejsce restrykcji: CG°AT↓*CG
CG°AT↓*CG
Inaktywacja termiczna: Brak inaktywacji Pvu I po inkubacji w 65 °C przez 15 minut.
Preparation Note
Analysis Note
Pvu I generuje końce, które są kompatybilne z fragmentami generowanymi przez Pac I.
Izoschizomery
Pvu I jest izoschizomerem do BspC I i Xor II.
Wrażliwość na metylację
Rozszczepienie Pvu I nie jest hamowane przez nakładającą się metylację dam w miejscu wskazanym (°) na sekwencji rozpoznawania, ale fragmenty Pvu I DNA izolowane ze szczepów dam+ nie są tak łatwo religowane jak te izolowane ze szczepów dam-. Pvu I jest hamowany przez 5-metylocytozynę we wskazanym miejscu (°) i przez 4-metylocytozynę.
SuRE/Cut Buffer System
Bufor pogrubiony jest zalecany dla optymalnej aktywności
- A: 50-75%
- B: 75-100%
- H: 100%
- L: 25-50%
- M: 50-75%
Temperatura inkubacji
+37°C
Definicja jednostki
Jedna jednostka to aktywność enzymu, która całkowicie rozszczepia 1μg λDNA w ciągu 1 godziny w temperaturze +37°C w całkowitej objętości 25μl SuRE/Cut Buffer H.
Inaktywacja termiczna
Pvu I nie może być inaktywowany termicznie przez inkubację przez 15 minut w temperaturze +65°C.
Testy PFGE
Pvu I został przetestowany w elektroforezie pulsacyjnej (na chromosomach bakteryjnych). Do rozszczepiania genomowego DNA(E. coli C 600) osadzonego w agarozie do analizy PFGE zalecamy 10U enzymu/μg DNA i 4-godzinny czas inkubacji.
Test ligacji i ponownego cięcia
Fragmenty Pvu I uzyskane przez całkowite trawienie 1 μg DNA pBR322 są ligowane 1U T4 DNA Ligase w objętości 10 μl przez inkubację przez 16 godzin w temperaturze +4 ° C w 66 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl2, 5 mM Dithiothreitol, 1 mM ATP, pH 7.5 (w temperaturze +20°C), co skutkuje >80% odzyskiem 1 μg fragmentów DNA pBR322.
Późniejsze ponowne cięcie za pomocą Pvu I daje >95% typowego wzoru fragmentów DNA pBR322 × Pvu I.
Względna aktywność w mieszaninie PCR (bufor Taq DNA Polymerase) jest mniejsza niż 5%. Mieszanina PCR zawierała λDNA, startery, 10 mM Tris-HCl (pH 8,3, 20 °C), 50 mM KCl, 1,5 mM MgCl2, 200 μM dNTPs, 2,5 U polimerazy Taq DNA. Mieszaninę poddano 25 cyklom amplifikacji.
1μg λDNA is incubated for 16hours in 50μl SuRE/Cut Buffer H with an excess of Pvu I. The number of enzyme units which do not change the enzyme-specific pattern is stated in the certificate of analysis.
Absence of exonuclease activity
Approximately 5μg [3H] labeled calf thymus DNA are incubated with 3μl Pvu I for 4hours at +37°C in a total volume of 100μl 50mM Tris-HCl, 10mM MgCl2, 1mM Dithioerythritol, pH approximately 7.5. Under these conditions, no release of radioactivity is detectable, as stated in the certificate of analysis.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 5000 units/mL | specific activity 10000 U/mL | specific activity 10000 U/mL | specific activity - |
| biological source bacterial (Proteus vulgaris) | biological source bacterial (Brevibacterium linens) | biological source Serratia marcescens | biological source Escherichia coli |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| suitability suitable for molecular biology | suitability suitable for molecular biology | suitability suitable for molecular biology | suitability - |
| application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Tylko elementy zestawu
- Enzyme Solution
- SuRE/Cut Buffer H 10x concentrated
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?