Kluczowe dokumenty
11179179001
Roche
Kolagen
from rat tail tendon
Synonim(y):
kolagen
Wybierz wielkość
1240,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1240,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat tail
Poziom jakości
sterylność
sterile
Formularz
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
opakowanie
pkg of 30 mg
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
cell culture | mammalian: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
rat ... Col1a1(29393)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Lyophilizate, cell culture grade, 3 vials of 10mg
Charakterystyka techniczna
Uwaga dotycząca przygotowania
5 μg/cm2 for the coating of cell culture vessels; for the preparation of collagen gels, a final concentration of 2 to 3 mg/ml is used.
Rekonstytucja
For the preparation of collagen gels, the content of the bottle should be dissolved in 3.3 ml sterile 0.2% acetic acid (v/v) each. This results in a final concentration of 3 mg/ml.
For coating culture dishes the final concentration should be 1 to 2 mg/ml.
Note: For dissolving: do not stir, just pour the acetic acid onto the lyophilizate and allow it to stand for several hours until it has dissolved. To completely dissolve the product an incubation for up to a maximum of 24 hours at 15 to 25 °C may be required.
Reconstitution of the Collagen should be done at 15 to 25 °C, higher temperatures destroy the fibres and may prevent the subsequent gelation of the Collagen.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Przegląd hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o hodowli komórek 2D i 3D, zaletach hodowli komórek 3D i technikach dostępnych do tworzenia modeli komórek 3D
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models