Merck
05080576001
Roche
Zestaw do izolacji miRNA o wysokiej czystości
kit of for 50 isolations
Wybierz wielkość
1 TEST
2180,00 zł
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 TEST
2180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105500
NACRES:
NA.55
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Roche
opakowanie
kit of for 50 isolations
Opis ogólny
Izolacja miRNA o niskiej lub średniej przepustowości.
Zestaw High Pure miRNA Isolation Kit oczyszcza i wzbogaca małe RNA, takie jak mikroRNA (miRNA) z komórek zwierzęcych i próbek tkanek (w tym utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie skrawków) lub materiału roślinnego. Może być również stosowany do oczyszczania całkowitego RNA lub przygotowywania próbek wzbogaconych o małe RNA (<100 nukleotydów).
MikroRNA są naturalnymi regulatorami ekspresji genów, wpływającymi na niemal każdy proces komórkowy (wzrost i rozwój, różnicowanie komórek, śmierć komórek). Występują naturalnie u różnych gatunków zwierząt i roślin, a od końca lat 90. odkryto ich setki. Pojedynczy miRNA może hamować ekspresję wielu genów. Kwasy nukleinowe wiążą się z powierzchnią włókna szklanego w obecności soli chaotropowej (guanidyny HCl). Pozwala to rurce filtrującej High Pure na specyficzne unieruchomienie kwasów nukleinowych (zarówno DNA, jak i RNA), podczas gdy są one wolne od zanieczyszczeń.
Pojemność: Probówki High Pure Spin Filter Tubes mieszczą do 700 μL objętości próbki.
W obecności soli chaotropowej RNA wiąże się selektywnie ze specjalnymi włóknami szklanymi zapakowanymi w rurkę filtra High Pure Spin Filter Tube. Związany RNA jest oczyszczany w serii szybkich etapów płukania i wirowania w celu usunięcia zanieczyszczających soli, białek i innych zanieczyszczeń komórkowych, a następnie wymywany za pomocą roztworu o niskiej zawartości soli. Obniżając stężenie Binding Enhancer podczas etapu wiązania w protokole dwukolumnowym, małe miRNA zawierające RNA przechodzi przez pierwszą kolumnę niezwiązane. Gdy stężenie Binding Enhancer zostanie zwiększone, frakcja małego RNA może zostać związana z drugą rurką High Pure Spin Filter Tube.
Zastosowanie
Zestaw High Pure miRNA Isolation szybko oczyszcza RNA, które nadaje się do bezpośredniego użycia w wielu dalszych zastosowaniach:
  • Northern blotting
  • Synteza cDNA
  • Rozszerzanie primerów
  • hybrydyzacja macierzy miRNA
  • Względna kwantyfikacja miRNA za pomocą RT-PCR przy użyciu, na przykład, systemu LightCycler® 480.
Cechy i korzyści
  • Izoluje wolne od DNA miRNA , idealne do jakościowej i ilościowej odwrotnej transkrypcji. idealne do jakościowej i ilościowej odwrotnej transkrypcji.
  • Uzyskanie doskonałej wydajności i liniowości w RT-PCR.
  • Generowanie stabilnych, wysoce czystych miRNA przy użyciu prostego, wydajnego protokołu.
  • Oczyszczanie miRNA bez użycia niebezpiecznych rozpuszczalników organicznych. Unikaj etapów fenolu/chloroformu wymaganych przez zestawy do oczyszczania miRNA innych dostawców.
  • Wybierz jeden elastyczny zestaw do oczyszczania wszystkich miRNA. Użyj tego samego zestawu do oczyszczania małych RNA z różnych rodzajów próbek.
Komponenty
  • Tissue Lysis Buffer (for FFPE sections)
  • Proteinase K, recombinant (for FFPE sections)
  • Binding Buffer
  • Binding Enhancer
  • Wash Buffer
  • Elution Buffer
  • High Pure Filter Tubes
  • Collection Tubes
Jakość
More than 60% recovery is obtained when 1 μg miRNA is added to106 K-562 cells and isolated with the one-column method, and more than 50% is recovered with the two-column method.
Inne uwagi
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Informacje prawne
LightCycler is a registered trademark of Roche
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
285.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
141 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Monique C de Jong et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 21(24), 5630-5638 (2015-08-13)
Predominant causes of head and neck cancer recurrence after radiotherapy are rapid repopulation, hypoxia, fraction of cancer stem cells, and intrinsic radioresistance. Currently, intrinsic radioresistance can only be assessed by ex vivo colony assays. Besides being time-consuming, colony assays do
Leah Morenos et al.
PloS one, 7(8), e42951-e42951 (2012-08-23)
Like formalin fixed paraffin embedded (FFPE) tissues, archived bone marrow aspirate slides are an abundant and untapped resource of biospecimens that could enable retrospective molecular studies of disease. Historically, RNA obtained from slides is limited in utility because of their
Zsófia Brigitta Nagy et al.
Clinical epigenetics, 9, 22-22 (2017-03-16)
MiRNA expression markers are well characterized in colorectal cancer (CRC), but less is known about miRNA expression profiles in colorectal adenomas. Genome-wide miRNA and mRNA expression analyses were conducted through the colorectal adenoma dysplasia sequence. Furthermore, analysis of the expression
Eva Orosz et al.
Cancer genomics & proteomics, 14(4), 285-292 (2017-06-26)
The role of microRNAs (miRNA) in carcinogenesis is related to their genome-regulatory function. The aim of the present study was to identify and compare miRNA expression signatures of meso- and hypopharynx squamous cell cancers in consideration of the cancer field
Kaushala Jayawardana et al.
International journal of cancer, 136(4), 863-874 (2014-07-01)
In patients with metastatic melanoma, the identification and validation of accurate prognostic biomarkers will assist rational treatment planning. Studies based on "-omics" technologies have focussed on a single high-throughput data type such as gene or microRNA transcripts. Occasionally, these features