Kluczowe dokumenty
ZLXLP0D01
Milli-Q
Loop-Point of Delivery-Inters-T-valve
Additional loop point to make a second Point of Delivery on the water distribution loop
Wybierz wielkość
1 EA
649,00 zł
649,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu02 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
649,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
649,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu02 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
opakowanie
pkg of 1 unit
kompatybilność
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Opis ogólny
This accessory kit contains parts to make a second point of delivery on the water distribution loop. Normally, the distribution loop has at least one point of use. This accessory is required when creating additional points of delivery.The kit contains an interconnector "I" Hose barb 3/8" (to fit 10x16 tubings), interconnector "T" 3/8", Oeticker rings, interconnector wall mounting bracket (to wall mount the "T" interconnector), a Clamp for interconnector and a Ball valve.
Zastosowanie
To add second Point of Delivery to a distribution loop.
Cechy i korzyści
Genuine accessory for Loop-Point of delivery - Inters-T-valve - ZLXLP0D01
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany