Kluczowe dokumenty
YY2229353
Millipore
O-ring PTFE 293-Tarczowy uchwyt filtra
Wybierz wielkość
1 EA
623,00 zł
623,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 sierpnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
623,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
623,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 sierpnia 2025Szczegóły
Materiały
PTFE
Poziom jakości
kompatybilność
for use with 293-mm Stainless Steel Sanitary Filter Holder
Opis ogólny
PTFE O-ring 293-Disc Filter Holder jest przeznaczony do użytku z 293 mm uchwytem filtra sanitarnego ze stali nierdzewnej - numer produktu YY3029316 - idealnym rozwiązaniem do sterylizacji cieczy lub gazów poprzez filtrację ciśnieniową.