Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 each | Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 28 410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031613
UNSPSC Code:
41104909
28 410,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
Small-volume applications
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Filter Holder, 47mm, stainless steel | description - | description HP Filter Holder, 25mm, stainless steel |
| weight 21.4 kg (47.2 lb) | weight - | weight - | weight - |
| L 29.3 cm | L - | L - | L - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| H 29.3 cm (11.5 in.) | H 2.7 cm | H - | H 3.2 cm |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?