Materiały
316 stainless steel
fluoroelastomer O-ring
Poziom jakości
dopasowywanie
male Luer inlet/outlet connection (with locking feamle thread by femal 7/16" thread)
kompatybilność
for use with ZHE Hazardous Waste Filtration System
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Accessories for filter holders for sample preparation.
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13